Learn More
Chlorotriisopropylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10012960 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 10012960
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13154-24-0 | C9H21ClSi | 192.80 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13154-24-0
Formule moléculaire C9H21ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 192.80
Numéro MDL MFCD00009656
Clé InChI KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
CID PubChem 139400
SMILES CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorotriisopropylsilane
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9020g/mL
Point d’ébullition 198.0°C
Point d’éclair 63°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CH]3SiCl
Indice de réfraction 1.4520 to 1.4540
Quantité 10 g
Gravité spécifique 0.902
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Nom IUPAC chloro-tri(propan-2-yl)silane
Poids de la formule 192.81
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorotriisopropylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.