Learn More
Chlorotriméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11400244
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11400244 100 mL 100mL
11493900 25 mL 25mL
11410244 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11400244 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13651.AE
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 75-77-4 | C3H9ClSi | 108.64 g/mol
Le chlorotriméthylsilane est utilisé pour silaniser la verrerie de laboratoire, ce qui rend les surfaces plus lipophiles. Il est utilisé dans la production d’halogénures de triméthylsilyle, de pseudohalogénures et de divers composés organiques du silicone. Il est également utilisé pour produire de l’hexaméthyldisilane par réduction.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorotriméthylsilane est utilisé pour silaniser la verrerie de laboratoire, ce qui rend les surfaces plus lipophiles.Il est utilisé dans la production d’halogénures de triméthylsilyle, de pseudohalogénures et de divers composés organiques du silicone.Il est également utilisé pour produire de l’hexaméthyldisilane par réduction.
Solubilité
Miscible avec l’éther, le benzène, l’éther diéthylique et le perchloroéthylène.
Remarques
Incompatible avec l’eau, les acides forts, les agents oxydants forts, les bases fortes, les alcools, les aldéhydes, les amines, les cétones et les esters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-77-4
Formule moléculaire C3H9ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 108.64
Numéro MDL MFCD00000502
Clé InChI IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
CID PubChem 6397
ChEBI CHEBI:85069
Nom IUPAC chloro(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)Cl
Specifications
Point d’ébullition 56°C to 58°C
Nom chimique ou matériau Chlorotrimethylsilane
Point de fusion -58°C
Quantité 100 mL
Point d’éclair −27°C (−16°F)
Odeur Chlorine-like
Indice de réfraction 1.389
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.856
Formule linéaire (CH3)3SiCl
Numéro UN UN1298
Beilstein 1209232
Informations sur la solubilité Miscible with ether,benzene,diethylether and perchloroethylene.
Poids de la formule 108.64
Pourcentage de pureté ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chlorotrimethylsilane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylchlorosilane