Learn More
Chlorotriphénylsilane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420294
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420294 5 g 5g
11430294 25 g -
11423900 50 g 50g
11440294 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11420294 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13678.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 76-86-8 | C18H15ClSi | 294.85 g/mol
Chlorotriphenylsilane is used as a silylating agent. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorotriphénylsilane est utilisé comme agent de silylation. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-86-8
Formule moléculaire C18H15ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 294.85
Numéro MDL MFCD00000496
Clé InChI MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylsilyl chloride, triphenylchlorosilane, silane, chlorotriphenyl, triphenylsilicon chloride, chloro triphenyl silane, triphenylsilylchloride, chloro-tri phenyl silane, benzene, 1,1',1-chlorosilylidyne tris, clsiph3, ph3sicl
CID PubChem 6458
Nom IUPAC chloro(triphényl)silane
SMILES Cl[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Point d’ébullition 188°C to 189°C (3mmHg)
Nom chimique ou matériau Chlorotriphenylsilane
Point de fusion 91°C to 96°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1820487
Point d’éclair >200°C (392°F)
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 294.86
Pourcentage de pureté 96%
Odeur Pungent
Sensibilité Moisture sensitive
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorotriphenylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorotriphenylsilane