Learn More
Chloroxylénol, Mikromol™
Description
Chloroxylénol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloroxylenol |
| CAS | 88-04-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Chloroxylenol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H9 Cl O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Phenol, 4-chloro-3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol, 4-chloro- (6CI,8CI), 2,6-Dimethyl-4-hydroxy-1-chlorobenzene, 2-Chloro-5-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, 2-Chloro-5-hydroxy-m-xylene, 3,5-Dimethyl-p-chlorophenol, 4-Chloro-3,5-Xylenol, 4-Chloro-3,5-dimethylphenol, 4-Chloro-5,3-dimethylphenol, 4-Chloro-m-xylenol, Benzytol, Camel, Camel (pesticide), Chloroxylenol, Desson, Dettol, Dettol (biocide), Ecotru, Espadol, Finecide C 2000, Hokubarine E 400, Husept Extra, NSC 4971, Nipacide PX, Ottasept, Ottasept Extra, PCMX, Parametaxylenol, RBA 777, p-Chloro-3,5-xylenol, p-Chloro-m-Xylenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(O)cc(C)c1Cl |
| Nom IUPAC | 4-chloro-3,5-diméthylphénol |
| Afficher plus |