Learn More
Maléate de chlorphénamine EP Impureté A (sous forme de dichlorhydrate), Mikromol™
Description
Maléate de chlorphénamine EP Impureté A (sous forme de dichlorhydrate)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(4-Chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-[2-(dimethylamino)ethyl]butanenitrile Dihydrochloride |
| CAS | 2575516-39-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-(4-Chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-[2-(dimethylamino)ethyl]butanenitrile Dihydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H24 Cl N3 . 2 Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Chlorphenamine Maleate Imp. A (EP), Chlorphenamine Imp. A (EP), 2-(4-Chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-[2-(dimethylamino)ethyl]butanenitrile Dihydrochloride, Chlorphenamine Maleate Imp. A (EP) as Dihydrochloride, Chlorphenamine Maleate Impurity A as Dihydrochloride, Chlorphenamine Impurity A as Dihydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H24ClN3.2ClH/c1-19(2)11-9-16(13-18,10-12-20(3)4)14-5-7-15(17)8-6-14;;/h5-8H,9-12H2,1-4H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CN(C)CCC(CCN(C)C)(C#N)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-(4-clorofenil)-4-(dimetilamino)-2-[2-(dimetilamino)etil]butanonitrilo; diclorhidrato |
| Afficher plus |