Learn More
Chlorphénésine 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorphenesin |
| CAS | 104-29-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Chlorphenesin |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H11 Cl O3 |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11ClO3/c10-7-1-3-9(4-2-7)13-6-8(12)5-11/h1-4,8,11-12H,5-6H2 |
| SMILES | OCC(O)COc1ccc(Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | 3-(4-Chlorophénoxy)propane-1,2-diol |
| Afficher plus |