Learn More
2-carbamate de chlorphénésine (2-carbamate de 3-(4-chlorophénoxy)-1,2-propanediol), Mikromol™
Description
2-carbamate de chlorphénésine (2-carbamate de 3-(4-chlorophénoxy)-1,2-propanediol)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorphenesin 2-Carbamate |
| CAS | 61514-96-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Chlorphenesin 2-Carbamate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C10 H12 Cl N O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 1,2-Propanediol, 3-(4-chlorophenoxy)-, 2-carbamate (9CI), Carbamic acid, 2-(p-chlorophenoxy)-1-(hydroxymethyl)ethyl ester (7CI), Chlorphenesin 2-Carbamate |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12ClNO4/c11-7-1-3-8(4-2-7)15-6-9(5-13)16-10(12)14/h1-4,9,13H,5-6H2,(H2,12,14) |
| SMILES | NC(=O)OC(CO)COc1ccc(Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | carbamato de [1-(4-clorofenoxi)-3-hidroxipropan-2-ilo] |
| Afficher plus |