Learn More
Chlorhydrate de chlorphénoxamine, Mikromol™
Description
chlorhydrate de chlorphénoxamine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorphenoxamine Hydrochloride |
| CAS | 562-09-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Chlorphenoxamine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C18 H22 Cl N O . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Chlorphenoxamine Hydrochloride, 2-[1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-dimethyl-ethanamine hydrochloride, Chlorphenoxamine hydrochloride, Clorevan, Contristamine, Contristamine hydrochloride, Phenoxene, Phenoxene hydrochloride, Phenoxine, Systral, 2-(p-Chloro-alpha-methyl-alpha-phenylbenzyloxy)-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, [1-(p-Chlorophenyl)-1-phenyl]ethyl (beta-dimethylaminoethyl) ether hydrochloride, beta-Dimethylaminoethyl (p-chloro-alpha-methylbenzhydryl) ether hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H22ClNO.ClH/c1-18(21-14-13-20(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-17(19)12-10-16;/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nom IUPAC | 2-[1-(4-clorofenil)-1-feniletoxi]-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato |
| Afficher plus |