Learn More
Chlorpromazine.HCl, 1 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), Lipomed
Description
Chlorpromazine.HCl, 1 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorpromazine Hydrochloride |
| CAS | 69-09-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Chlorpromazine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C17 H19 Cl N2 S . Cl H |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Synonyme | Chlorpromazine Hydrochloride, 10 H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9 CI), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), 10-(3-Dimethylaminopropyl)-2-chlorophenothiazine monohydrochloride, 2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine monohydrochloride, Aminazin hydrochloride, Aminazin monohydrochloride, Ampliactil monohydrochloride, CPZ, Chloractil, Chlorazin, Chloropromazine hydrochloride, Chloropromazine monohydrochloride, Chlorpromazine monohydrochloride, Chlorpromazinium chloride, Hebanil, Hibanil, Hibernal, Klorproman, Klorpromex, Largactil, Largactil monohydrochloride, Largaktyl, Marazine, Megatil, Neurazine, Norcozine, Plegomazin, Promacid, Promapar, Propaphen, Propaphenin hydrochloride, Sonazine, Taroctyl, Thorazine hydrochloride, Torazina, Tranzene |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13 |
| Nom IUPAC | 3-(2-chlorophénothiazin-10-yl)-N,N-diméthylpropan-1-amine ; chlorhydrate |
| Afficher plus |