Learn More
Chlorhydrate de chlorpromazine, 100,9 %, MP Biomedicals™
Code produit 11475931 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11475931 100 g
11465931 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475931 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219032680
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 69-09-0
Formule moléculaire C17H20Cl2N2S
Poids moléculaire (g/mol) 355.321
Clé InChI FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Chloro-10-[3-dimethylamino-propyl] phenothiazine, 2-Chloro-N, N- dimethyl-10H- phenothiazine-10- propanamine hydrochloride
CID PubChem 6240
ChEBI CHEBI:3649
Nom IUPAC 3-(2-chlorophénothiazin-10-yl)-N,N-diméthylpropan-1-amine ; chlorhydrate
SMILES CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorpromazine hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 1.009
Forme physique Poudre / solution
Couleur Incolore ou blanc
Quantité 100 g
Poids de la formule 355.3