Learn More
Chlorhydrate de chlorpromazine, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316277 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316277 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC11575000100MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorpromazine Hydrochloride
CAS 69-09-0
Noms d’analytes ou de composants Chlorpromazine Hydrochloride
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C17 H19 Cl N2 S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Chlorpromazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), 10-(3-Dimethylaminopropyl)-2-chlorophenothiazine monohydrochloride, 2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine monohydrochloride, Aminazin hydrochloride, Aminazin monohydrochloride, Ampliactil monohydrochloride, CPZ, Chloractil, Chlorazin, Chloropromazine hydrochloride, Chloropromazine monohydrochloride, Chlorpromazine monohydrochloride, Chlorpromazinium chloride, Hebanil, Hibanil, Hibernal, Klorproman, Klorpromex, Largactil, Largactil monohydrochloride, Largaktyl, Marazine, Megatil, Neurazine, Norcozine, Plegomazin, Promacid, Promapar, Propaphen, Propaphenin hydrochloride, Sonazine, Taroctyl, Thorazine hydrochloride, Torazina, Tranzene
Formule InChI InChI=1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Nom IUPAC 3-(2-clorofenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 355.33
Quantité 100 mg
Poids de la formule 354.0724 g/mol