Learn More
Chlorhydrate de chlorpromazine, Mikromol™
Code produit 18021620
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18021620 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18021620 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0420.00
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de chlorpromazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorpromazine Hydrochloride
CAS 69-09-0
Noms d’analytes ou de composants Chlorpromazine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H19 Cl N2 S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Chlorpromazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), 10-(3-Dimethylaminopropyl)-2-chlorophenothiazine monohydrochloride, 2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine monohydrochloride, Aminazin hydrochloride, Aminazin monohydrochloride, Ampliactil monohydrochloride, CPZ, Chloractil, Chlorazin, Chloropromazine hydrochloride, Chloropromazine monohydrochloride, Chlorpromazine monohydrochloride, Chlorpromazinium chloride, Hebanil, Hibanil, Hibernal, Klorproman, Klorpromex, Largactil, Largactil monohydrochloride, Largaktyl, Marazine, Megatil, Neurazine, Norcozine, Plegomazin, Promacid, Promapar, Propaphen, Propaphenin hydrochloride, Sonazine, Taroctyl, Thorazine hydrochloride, Torazina, Tranzene
Formule InChI InChI=1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Nom IUPAC 3-(2-clorofenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 355.33
Quantité 500 mg
Poids de la formule 354,0724 g/mol