Learn More
Chlorhydrate de N-oxyde de chlorpromazine, Mikromol™
Code produit 17929819
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
17929819 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17929819 Supplier Mikromol Supplier No. MM0420.13
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de N-oxyde de chlorpromazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Chlorpromazine N-Oxide Hydrochloride
CAS 2726144-94-9
Noms d’analytes ou de composants Chlorpromazine N-Oxide Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H19 Cl N2 O S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Chlorpromazine N-Oxide Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C17H19ClN2OS.ClH/c1-20(2,21)11-5-10-19-14-6-3-4-7-16(14)22-17-9-8-13(18)12-15(17)19;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Nom IUPAC Óxido de 3-(2-clorofenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina; clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 371.32
Quantité 100 mg
Poids de la formule 370.0673 g/mol