Learn More
Maléate de N-oxyde de sulfoxyde de chlorpromazine, Mikromol™
Code produit 30049528
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049528 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049528 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0420.020025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Maléate de sulfoxyde de chlorpromazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorpromazine Sulphoxide N-Oxide Maleate
CAS 150111-59-4
Noms d’analytes ou de composants Chlorpromazine Sulphoxide N-Oxide Maleate
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C17 H19 Cl N2 O2 S . C4 H4 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Chlorpromazine Sulphoxide N-Oxide Maleate
Formule InChI InChI=1S/C17H19ClN2O2S.C4H4O4/c1-20(2,21)11-5-10-19-14-6-3-4-7-16(14)23(22)17-9-8-13(18)12-15(17)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMILES C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nom IUPAC Ácido (Z)-but-2-enedioico; óxido de 3-(2-cloro-5-oxofenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina
Poids moléculaire (g/mol) 466.94
Quantité 25 mg
Poids de la formule 466.0965 g/mol