Learn More
Chlorpropamide, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorpropamide |
| CAS | 94-20-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Chlorpropamide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H13 Cl N2 O3 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Chlorpropamide, 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-propylurea, Urea, 1-[(p-chlorophenyl)sulfonyl]-3-propyl-, 1-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-3-propylurea, 1-(p-Chlorophenylsulfonyl)-3-propylurea, 1-Propyl-3-(p-chlorobenzenesulfonyl)urea, 4-Chloro-N-(propylaminocarbonyl)benzenesulfonamide, Adiaben, Asucrol, Catanil, Chlorodiabina, Chloronase, Chloropropamide, Chlorpropamid, Chlorpropamide, Diabaril, Diabechlor, Diabenal, Diabenese, Diabeneza, Diabet-Pages, Diabetoral, Diabinese, Glisema, Meldian, Melitase, Millinese, N-(4-Chlorophenylsulfonyl)-N'-propylurea, N-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-N'-propylurea, N-Propyl-N'-(p-chlorobenzenesulfonyl)urea, N-Propyl-N'-p-chlorphenylsulfonylcarbamide, NSC 44634, NSC 626720, P 607, Pamidin, Stabinol, U 9818 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13ClN2O3S/c1-2-7-12-10(14)13-17(15,16)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,12,13,14) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Afficher plus |