Learn More
Chlorpropamide, Mikromol™
Code produit 18082090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18082090 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18082090 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1635.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorpropamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorpropamide
CAS 94-20-2
Noms d’analytes ou de composants Chlorpropamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H13 Cl N2 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Chlorpropamide, 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-propylurea, Urea, 1-[(p-chlorophenyl)sulfonyl]-3-propyl-, 1-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-3-propylurea, 1-(p-Chlorophenylsulfonyl)-3-propylurea, 1-Propyl-3-(p-chlorobenzenesulfonyl)urea, 4-Chloro-N-(propylaminocarbonyl)benzenesulfonamide, Adiaben, Asucrol, Catanil, Chlorodiabina, Chloronase, Chloropropamide, Chlorpropamid, Chlorpropamide, Diabaril, Diabechlor, Diabenal, Diabenese, Diabeneza, Diabet-Pages, Diabetoral, Diabinese, Glisema, Meldian, Melitase, Millinese, N-(4-Chlorophenylsulfonyl)-N'-propylurea, N-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-N'-propylurea, N-Propyl-N'-(p-chlorobenzenesulfonyl)urea, N-Propyl-N'-p-chlorphenylsulfonylcarbamide, NSC 44634, NSC 626720, P 607, Pamidin, Stabinol, U 9818
Formule InChI InChI=1S/C10H13ClN2O3S/c1-2-7-12-10(14)13-17(15,16)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,12,13,14)
SMILES CCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
Nom IUPAC 1-(4-chlorophényl)sulfonyl-3-propylurée
Poids moléculaire (g/mol) 276.74
Quantité 250 mg
Poids de la formule 276,0335 g/mol