Learn More
Chlorprothixène EP Impureté E, Mikromol™
Description
Chlorprothixène EP Impureté E, Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one |
| CAS | 86-39-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C13 H7 Cl O S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Chlorprothixene Hydrochloride Imp. E (EP), Chlorprothixene Imp. E (EP), 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one, Chlorprothixene Hydrochloride Impurity E, Zuclopenthixol Decanoate Impurity B, Chlorprothixene Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H7ClOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Clc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1 |
| Afficher plus |