Learn More
Chlorhydrate de chlorprothixène, Mikromol™
Code produit 18013880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18013880 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18013880 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1321.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de chlorprothixène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorprothixene hydrochloride
CAS 6469-93-8
Noms d’analytes ou de composants Chlorprothixene hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H18 Cl N S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Chlorprothixene hydrochloride, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C18H18ClNS.ClH/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18;/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3;1H/b14-7-;
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Nom IUPAC (3Z)-3-(2-clorotioxanten-9-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 352.32
Quantité 250 mg
Poids de la formule 351,0615 g/mol