Learn More
Chlorpyrifos 100 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorpyrifos |
| CAS | 2921-88-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Chlorpyrifos |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H11 Cl3 N O3 P S |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=S)(OCC)Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| Nom IUPAC | diéthoxy-sulfacylidene-(3,5,6-trichloropyridine-2-yl)oxy-λ ^{5}-phosphane |
| Afficher plus |