Learn More
Chlorpyrifos 1000 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314797 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314797 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA11600000AC1000
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorpyrifos
CAS 2921-88-2
Noms d’analytes ou de composants Chlorpyrifos
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H11 Cl3 N O3 P S
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Nom IUPAC diéthoxy-sulfacylidene-(3,5,6-trichloropyridine-2-yl)oxy-λ ^{5}-phosphane
Solvent or Matrix Acétone
Poids moléculaire (g/mol) 350.59
Quantité 1 mL
Poids de la formule 348,9263 g/mol