Learn More
Chlorpyrifos, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30322649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322649 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322649 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC11600000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorpyrifos
CAS 2921-88-2
Noms d’analytes ou de composants Chlorpyrifos
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C9 H11 Cl3 N O3 P S
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Nom IUPAC diéthoxy-sulfacylidene-(3,5,6-trichloropyridine-2-yl)oxy-λ ^{5}-phosphane
Poids moléculaire (g/mol) 350.59
Quantité 100 mg
Poids de la formule 348,9263 g/mol