Learn More
Chlorhydrate de chlortétracycline, Mikromol™
Code produit 17931506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17931506 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17931506 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0607.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de chlortétracycline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlortetracycline Hydrochloride
CAS 64-72-2
Noms d’analytes ou de composants Chlortetracycline Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H23 Cl N2 O8 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Chlortetracycline Hydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Monohydrochloride, [4S-(4alpha,4aalpha,5aalpha,6beta,12aalpha)]-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Monohydrochloride, 7-Chlorotetracycline hydrochloride, 7-Chlorotetracycline monohydrochloride, Aureociclina, Aureocycline, Aureomycin hydrochloride, Aureomycin monohydrochloride, Aureovit 12C80, Aurofac 100, Biomycin hydrochloride, Chlortetracycline hydrochloride, Chlortetracyclinium chloride, Fermycin Soluble, Isphamycin, NSC 13252
Formule InChI InChI=1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7-,8-,15-,21-,22-;/m0./s1
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
Nom IUPAC (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-cloro-4-(dimetilamino)-3,6,10,12,12a-pentahidroxi-6-metil-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 515.34
Quantité 500 mg
Poids de la formule 514,091 g/mol