Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorthal-dimethyl |
| CAS | 1861-32-1 |
| % min. CAS | ≥ 90% |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 1888840 |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | 155°C to 157°C |
| Point d’ébullition | 345°C |
| Synonyme | Dimethyl tetrachloroterephthalate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 332 g/mol |
| Afficher plus |