Learn More
Chlorzoxazone, Mikromol™
Code produit. 17941786
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
missing translation for 'unitSize':
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité missing translation for 'unitSize'
17941786 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Code produit. 17941786 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM0908.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorzoxazone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorzoxazone
CAS 95-25-0
Noms d’analytes ou de composants Chlorzoxazone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H4 Cl N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Chlorzoxazone, 2-Benzoxazolinone, 5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-5-chlorobenzoxazole, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone, 5-Chloro-2-benzoxazolinone, 5-Chloro-2-benzoxazolol, 5-Chloro-2-benzoxazolone, 5-Chloro-2-hydroxybenzoxazole, 5-Chloro-2-oxo-3H-benzoxazole, 5-Chloro-3H-benzoxazol-2-one, 5-Chlorobenzoxazolidone, 5-Chlorobenzoxazolone, Biomioran, Chloroxazone, Chlorzoxazon, Chlorzoxazone, Cipzox, Escoflex, Mioran, Miotran, Myoflexin, Myoflexine, NSC 26189, Neoflex, Paraflex, Parafon Forte DSC, Parfon-forte, Pathorysin, Solaxin, 2(3H)-Benzoxazolone, 5-chloro-
Formule InChI InChI=1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
SMILES Clc1ccc2OC(=O)Nc2c1
Nom IUPAC 5-chloro-3H-1,3-benzoxazol-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 169.57
Quantité 250 mg
Poids de la formule 168,9931 g/mol