Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholecystokinin, CCK (27-33)
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
1 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Méthode de purification | HPLC |
| Nom usuel | CCK Heptapeptide |
| Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
| Format | Solid |
| Poids moléculaire | 948.12 |
| Type de produit | Cholecystokinin, CCK (27-33) |
| Quantité | 0,5 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
| Séquence | Tyr-Met-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2 |