Learn More
Sel de sodium acide cholique, ≥ 97 % (à sec), ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15875108 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15875108 500 g Flacon en plastique 500g
15855108 10 g Flacon en plastique 10g
15865108 100 g Flacon en plastique 100g
15825268 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15875108 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J13630.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 361-09-1 | C24H39NaO5 | 430.561 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 361-09-1
Formule moléculaire C24H39NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 430.561
Numéro MDL MFCD00150749
Clé InChI NRHMKIHPTBHXPF-RLWQFIAZSA-M
Synonyme sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, sodium cholate, reagent, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
CID PubChem 57349315
Nom IUPAC sodium (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-4,7,11-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanoate
SMILES CC(CCC(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cholic Acid Sodium Salt
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Beilstein 3582354
Poids de la formule 430.55
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Ultrapure