Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide Cholique, Sel de Sodium, 99 %
Code produit 10321061 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10321061 100 g Flacon en verre 100g
10667954 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10321061 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 405191000
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’acide cholique, sel de sodium, numéro CAS 361-09-1, est un acide biliaire qui peut être un détergent non dénaturant et peut être utilisé pour l’extraction de protéines membranaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acide cholique, sel de sodium, est un acide biliaire qui peut faciliter la digestion des graisses et de certains nutriments
Application
• Il peut faciliter la digestion des lipides
• C’est un détergent non dénaturant
• Il peut être utilisé en association avec l’urée pour l’extraction de protéines membranaires et de complexes protéiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 361-09-1
Formule moléculaire C24H39NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 430.56
Numéro MDL MFCD00150749,MFCD00064138
Clé InChI NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
Synonyme sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, sodium cholate, reagent, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
CID PubChem 57349315
Nom IUPAC sodium (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-4,7,11-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanoate
SMILES [Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cholic acid, sodium salt
Couleur Blanc
pH 7.5 to 9.5 (5% aq. soln.)
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Merck Index 14, 2203
Poids de la formule 430.55
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0% (on dried basis)
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 5.0% max. (110°C)