Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide Cholique, Sel de Sodium, 99 %
Code produit 10667954 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10667954 500 g Flacon en verre 500g
10321061 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10667954 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 405195000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
L’acide cholique, sel de sodium, numéro CAS 361-09-1, est un acide biliaire qui peut être un détergent non dénaturant et peut être utilisé pour l’extraction de protéines membranaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acide cholique, sel de sodium, est un acide biliaire qui peut faciliter la digestion des graisses et de certains nutriments
Application
• Il peut faciliter la digestion des lipides
• C’est un détergent non dénaturant
• Il peut être utilisé en association avec l’urée pour l’extraction de protéines membranaires et de complexes protéiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 361-09-1
Formule moléculaire C24H39NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 430.56
Numéro MDL MFCD00150749,MFCD00064138
Clé InChI NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
Synonyme sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, sodium cholate, reagent, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
CID PubChem 57349315
Nom IUPAC sodium ;(4R)-4-[(8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yl]pentanoate
SMILES [Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Specifications
Nom chimique ou matériau Cholic acid, sodium salt
Couleur Blanc
pH 7.5 to 9.5 (5% aq. soln.)
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Merck Index 14, 2203
Poids de la formule 430.55
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0% (on dried basis)
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 5.0% max. (110°C)