Learn More
Chlorure de choline, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30319525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319525 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319525 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC11665450
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Choline Chloride
CAS 67-48-1
Noms d’analytes ou de composants Choline Chloride
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C5 H14 N O . Cl
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme Choline, chloride (8CI), Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride, (β-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride, Actiron CC 6, Bilineurin chloride, Biocolina, Biocoline, COL 24, Choline chloride, Cholinium chloride, Claytreat, Hepacholine, Hormocline, Lipotril, Luridin chloride, Neocolina, Norcol 25, Paresan, ReaShure Choline, Trimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium chloride
Formule InChI InChI=1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Nom IUPAC 2-hydroxyéthyl(triméthyl)azanium;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 139.62
Quantité 250 mg
Poids de la formule 139,0764 g/mol