Learn More
Choline-d13 Bromide (N,N,N-trimethyl-d9; 1,1,2,2-d4), CDN
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.25 g
Conditionnement:
0.10g
0.25g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Choline-D13 Bromide |
| CAS | 203645-64-1 |
| Formule moléculaire | C5 D13 H N O . Br |
| Quantité | 0.25 g |
| Synonyme | Ethan-1,1,2,2-d4-aminium, 2-hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-, bromide (9 CI), Choline-d13 Bromide, Choline-D13 Bromide, 2-Hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)ethan-1,1,2,2-d4-aminium bromide (1:1), Choline-d13 Bromide (N,N,N-trimethyl-d9, 1,1,2,2-d4) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2; |
| SMILES | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| Nom IUPAC | (1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)-tris(trideuteriomethyl)azanium;bromide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.1549 |
| Poids de la formule | 196.1075 g/mol |
| Afficher plus |