Learn More
Christeyns™ Chriox Spray
Code produit. p-200000171
Click to view available options
Dimensions:
750 ml
5 l
Conditionnement:
4.50L
5L
Code produit. 17890245
Marque: Christeyns™ 391172
Chriox spray est un désinfectant écologique prêt à l'emploi à base d'acide peracétique.
  • Écocertifié
  • Faible résidu
  • Prêt à l'emploi
Spécification
Type de produit Désinfectant de surface
Color-coded No
Forme Clear Liquid
pH 3 to 3.4
Scent Unscented
Stérilité Non stériles
Quantité 6 Bottles
Dimensions 750 ml