Learn More
Azpack™ Ruban d’isolation électrique
Code produit. 12311419
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
8 pièces
Code produit. 12311419
Marque: Azpack™ 12311419
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adhère au verre, au métal, au papier, au plastique et au bois. Le ruban d’isolation électrique Azpack™ est ignifuge, autoextinguible, et résistant aux UV.
  • Le ruban rouge et bleu indique le niveau de tension et le phasage
  • Le ruban noir est principalement utilisé pour l’isolation
  • Largeur : 19 mm
  • Bobine de 10 m
  • Matériau : PVC
Spécification
Couleur Noir
Matériau PVC
Type de produit Ruban isolant électrique
À utiliser avec (application) Isolation, basse tension, neutre
Quantité 8/Bte
Épaisseur (métrique) 0,133 mm
Longueur (métrique) 10 m
Largeur (métrique) 19 mm