Learn More
Azpack™ Flacons d’injection et de lyophilisation
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
10 mL
20 ml
Diamètre (métrique):
14,25 mm (col du dia. ext.)
24,25 mm (dia. ext. du col)
29,25 mm (dia. ext. du col)
Hauteur (métrique):
39,5 mm
46 mm
56 mm
Conditionnement:
104 pièces
154 pièces
441 pièces
Description
- Fabriqués en verre transparent neutre FIOLAX™
- Résistance chimique, neutralité et imperméabilité excellentes
- Col à sertir
- Fournis sans bouchons
Spécification
Spécification
| Type | Flacon |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Couleur | Clear |
| Matériau | Verre FIOLAX™ |
| Type de goulot | Sertis |
| Quantité | 441/boîte |
| Taille du bouchon | 13mm |
| Diamètre (métrique) | 14,25 mm (col du dia. ext.) |
| Diamètre (métrique) col interne | 6,35 mm |
| Hauteur (métrique) | 39,5 mm |