Learn More
Minigrip™ Sachet refermable avec zone d’écriture
Click to view available options
Largeur (métrique):
40 mm
75 mm
100 mm
140 mm
190 mm
Hauteur (métrique):
65 mm
85 mm
140 mm
190 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Description
- Polyéthylène
- Refermable
- Autoclavables
- Trois bandes d’écriture pour l’étiquetage
Spécification
Spécification
| Description | Sachet refermable |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons |
| Matériau | Polyéthylène |
| Quantité | 100/paquet |
| Largeur (métrique) | 190 mm |
| Hauteur (métrique) | 190 mm |