Learn More
Minigrip™ Sachet refermable avec zone d’écriture
Étiquetez le contenu du sac en toute simplicité. Les sachets refermables avec zone d’écriture Minigrip™ sont dotés de trois bandes blanches spécialement conçues pour l’écriture avec un stylo plume ou un marqueur.
9.70€ - 163.24€
Spécification
Description | Sachet refermable |
---|---|
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons |
Matériau | Polyéthylène |
Quantité | 100/paquet |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11326924
|
Minigrip™
BAJ-340-011X |
75 mm | 85 mm |
9.96€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10205074
|
Minigrip™
BAJ-340-051C |
100 mm | 140 mm |
10.18€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10001044
|
Minigrip™
BAJ-340-060B |
140 mm | 140 mm |
9.81€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10366984
|
Minigrip™
BAJ-340-091N |
190 mm | 190 mm |
163.24€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10634185
|
Minigrip™
BAJ-340-003N |
40 mm | 65 mm |
17.54€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10758235
|
Minigrip™
BAJ-340-065X |
75 mm | 190 mm |
9.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Polyéthylène
- Refermable
- Autoclavables
- Trois bandes d’écriture pour l’étiquetage
Spécification
Sachet refermable | |
Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons | |
100/paquet |
Transparent | |
Polyéthylène |