Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ Alox B
Code produit. p-8012001 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Poids du lit:
4 mg
Capacité de la colonne (métrique):
3 ml
45 ml
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. 10003021
Marque: Macherey-Nagel™ 730467
Il en reste null
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 45 ml
Type de colonne SPE
Poids du lit 4 mg
À utiliser avec (application) Extraction sur phase solide
Granulométrie 60 à 150 μm
Adsorbant Chromabond Alox B
Type Colonne d’extraction en phase solide
Aire de la surface (métrique) 150 m2/g