Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne en PP Chromabond™ C18 ec
Code produit. 10054280 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Poids du lit:
200mg
500mg
1000mg
Capacité de la colonne (métrique):
3 ml
6 ml
Conditionnement:
30 pièces
50 pièces
Code produit. 10054280
Marque: Macherey-Nagel™ 730015
Il en reste null
Spécification
Matériau de la base Silice
Taux de carbone 14 %
Capacité de la colonne (métrique) 6 ml
Type de colonne SPE
Poids du lit 1000mg
À utiliser avec (application) Extraction sur phase solide
Granulométrie 45 μm
Adsorbant Chromabond C18 ec
Type Colonne d’extraction en phase solide
“End-capped” Oui
Type de fonctionnalité / d’interaction Hydrophobe
Porosité 60 μm
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g