Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ C18 Fast Flow
Code produit. p-8012007 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Poids du lit:
200mg
500mg
Capacité de la colonne (métrique):
3 ml
6 ml
Conditionnement:
30 pièces
50 pièces
Code produit. 10104661
Marque: Macherey-Nagel™ 730402
Il en reste null
Spécification
Matériau de la base Silice
Taux de carbone 14 %
Capacité de la colonne (métrique) 3 ml
Type de colonne SPE
Poids du lit 200mg
À utiliser avec (application) Extraction en phase solide de composés non polaires
Granulométrie 100 μm
Adsorbant Chromabond C18 f
Type Colonne d’extraction en phase solide
“End-capped” Non
Porosité 60 μm
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g