Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne en PP Chromabond™ C18
Code produit. 10074220 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Poids du lit:
100 mg
200mg
500mg
1000mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
Conditionnement:
100 pièces
30 pièces
50 pièces
Code produit. 10074220
Marque: Macherey-Nagel™ 730003
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Colonne en PP Chromabond™ C18
Spécification
Matériau de la base Silice
Taux de carbone 14 %
Capacité de la colonne (métrique) 3 ml
Type de colonne SPE
Poids du lit 500mg
À utiliser avec (application) Extraction sur phase solide
Granulométrie 45 μm
Adsorbant Chromabond C18
Type Colonne d’extraction en phase solide
Type de fonctionnalité / d’interaction Interaction polaire secondaire
Porosité 60 μm
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g