Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ C18
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Poids du lit:
2g
5 g
10g
Capacité de la colonne (métrique):
6 ml
45 ml
70 ml
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
30 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau de la base | Silice |
| Taux de carbone | 14 % |
| Capacité de la colonne (métrique) | 70 ml |
| Type de colonne | SPE |
| Poids du lit | 10g |
| Granulométrie | 45 μm |
| Adsorbant | Chromabond C18 |
| Type | Colonne d’extraction en phase solide |
| “End-capped” | Non |
| Porosité | 60 μm |
| Afficher plus |