Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ CN
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Poids du lit:
200 mg
500mg
Capacité de la colonne (métrique):
3 ml
6 ml
Conditionnement:
30 pièces
50 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau de la base | Silice |
| Taux de carbone | 5,5% |
| Capacité de la colonne (métrique) | 6 ml |
| Type de colonne | SPE |
| Poids du lit | 500mg |
| À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
| Granulométrie | 45 μm |
| Adsorbant | CN Chromabond |
| Type | Colonne d’extraction en phase solide |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Hydrophobe |
| Afficher plus |