Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ CN
Code produit. 10092871 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Poids du lit:
200 mg
500mg
Capacité de la colonne (métrique):
3 ml
6 ml
Conditionnement:
30 pièces
50 pièces
Code produit. 10092871
Marque: Macherey-Nagel™ 730420
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Matériau de la base Silice
Taux de carbone 5,5%
Capacité de la colonne (métrique) 3 ml
Type de colonne SPE
Poids du lit 200 mg
À utiliser avec (application) Extraction sur phase solide
Granulométrie 45 μm
Adsorbant CN Chromabond
Type Colonne d’extraction en phase solide
Type de fonctionnalité / d’interaction Hydrophobe
Porosité 60 μm
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g