Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ Easy
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Poids du lit:
30mg
60mg
100 mg
200mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
missing translation for 'unitSize'
30 pièces
Specifications
Specifications
| Capacité de la colonne (métrique) | 1 ml |
| Type de colonne | SPE |
| Poids du lit | 30mg |
| À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
| Granulométrie | 80 μm |
| Adsorbant | Chromabond Easy |
| Type | Colonne d’extraction en phase solide |
| Porosité | 50 μm |
| Aire de la surface (métrique) | 650 à 700 m2/g |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction