Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en verre Chromabond™ Florisil
Code produit. 10093011 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Poids du lit:
1 g
2g
Conditionnement:
30 pièces
4 pièces
Code produit. 10093011
Marque: Macherey-Nagel™ 730082G
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 6 ml
Type de colonne SPE
Poids du lit 1 g
Granulométrie 150 à 250 μm
Type Colonne d’extraction en phase solide