Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en verre Chromabond™ Florisil
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Poids du lit:
1 g
2g
Conditionnement:
30 pièces
4 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité de la colonne (métrique) | 6 ml |
| Type de colonne | SPE |
| Poids du lit | 1 g |
| Granulométrie | 150 à 250 μm |
| Type | Colonne d’extraction en phase solide |