Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE vide en verre Chromabond™
Code produit. 10053191 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Capacité de la colonne (métrique):
3 ml
6 ml
Conditionnement:
30 pièces
50 pièces
Code produit. 10053191
Marque: Macherey-Nagel™ 730171
Il en reste null
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 3 ml
Type de colonne Vide
À utiliser avec (application) Extraction sur phase solide
Type Colonne d’extraction en phase solide vide
Comprend Frittés en fibre de verre, élément filtrant