Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE HR- XCW Polypropylène Chromabond™
Code produit. 12777720 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
Porosité:
50 à 60 μm
50 à 60 μm
55 à 60 Å
Description:
Poids adsorbant : 100mg
Poids adsorbant : 150mg
Poids adsorbant : 200mg
Poids adsorbant : 30mg
Poids adsorbant : 500mg
Poids adsorbant : 60mg
Conditionnement:
30 pièces
Code produit. 12777720
Marque: Macherey-Nagel™ 730733
Il en reste null
Spécification
Matériau de la base Copolymère PS/DVB sphérique
Capacité de la colonne (métrique) 1 ml
Type de colonne SPE
Description Poids adsorbant : 100mg
Granulométrie 85 μm
Adsorbant HR-XCW Chromabond
Type Colonne d’extraction en phase solide
Porosité 50 à 60 μm
Aire de la surface (métrique) 850 m2/g