Learn More
Macherey-Nagel™ Couvercle et joint Chromabond™
Pour une utilisation avec une armoire en verre dans les applications SPE pour 16 colonnes
372.00€ - 575.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10194991
|
Macherey-Nagel™
730176 |
16 colonnes |
575.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10184991
|
Macherey-Nagel™
730175 |
12 colonnes |
372.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Rampe à vide CHROMABOND™ pour la préparation simultanée de jusqu'à 12 échantillons. La rampe est constituée d'une armoire en verre rectangulaire avec une jauge à vide et un couvercle en polypropylène pouvant contenir les colonnes ou les cartouches. Les vannes remplaçables sur le couvercle permettent un contrôle individuel du vide pour chaque colonne d'extraction en phase solide, si nécessaire. L'armoire est équipée d'un rack variable avec des partitions échangeables, qui acceptent une grande variété de récipients tels que des tubes à essai, des flacons de mesure, des flacons de scintillation, des flacons d'échantillonneur automatique, des flacons en plastique et bien d'autres. La dépression dans la chambre peut être réglée à l'aide de la rampe et mesurée sur la jauge.Spécification
Couvercle et joint | |
1/boîte |