Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ NH2
Code produit. 10585371 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Poids du lit:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
Conditionnement:
100 pièces
30 pièces
50 pièces
Code produit. 10585371
Marque: Macherey-Nagel™ 730413
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Détermination des oligoéléments et des lipides. Les colonnes SPE en PP Chromabond™ NH2 possèdent une phase de silice modifiée à l’aminopropyle pour la SPE (extraction en phase solide).
Caractéristiques
  • Silice de matériau de base
  • Porosité de 60 Å
  • Granulométrie de 45 μm
  • Surface spécifique de 500 m2/g
  • Stabilité au pH 2–8 ;
  • Phase aminopropyle
  • Teneur en carbone de 3,5 %,
  • Échangeur d'anions faibles, polaire
Application
  • Oligo-éléments, lipides
Spécification
Matériau de la base Silice
Taux de carbone 3,5%
Capacité de la colonne (métrique) 3 ml
Type de colonne SPE
Poids du lit 200 mg
À utiliser avec (application) Extraction sur phase solide
Granulométrie 45 μm
Adsorbant Chromabond NH2
Type Colonne d’extraction en phase solide
Porosité 60 μm
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g