Learn More
Macherey-Nagel™ Fritté en PE Chromabond™
Code produit. 10072871 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
30 ml
45 ml
70 ml
150 ml
Conditionnement:
250 pièces
Code produit. 10072871
Marque: Macherey-Nagel™ 730034
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assemblez des colonnes SPE (extraction en phase solide) en les sélectionnant dans une gamme d'accessoires. Les frittés en polyéthylène Chromabond™ pour colonnes en polyéthylène sont disponibles dans une variété de tailles.
Accessoire pour SPE (extraction en phase solide)
Pour le conditionnement individuel des colonnes SPE avec les adsorbants Chromabond™
Spécification
À utiliser avec (équipement) Colonnes en polypropylène
Type Fritté
Volume (métrique) 30 ml
Matériau Polyéthylène
Quantité 250/boîte